2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502334-1G PC502334-250MG PC502334-5G
APOSPC502334-1GEA 58 EUR
APOSPC502334-1G APOSPC502334-250MG APOSPC502334-5G
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
2-Bromo-2',5'-difluoropropiophenone
Formel: C₉H₇BrF₂O
Molecular Weight: 249.052 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11182341
CAS-Nummer: 186036-04-4