3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502336-1G PC502336-250MG PC502336-5G
APOSPC502336-1GEA 560 EUR
APOSPC502336-1G APOSPC502336-250MG APOSPC502336-5G
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
3,4-Difluoro-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formel: C₇H₃F₄NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22580776
CAS-Nummer: 206546-18-1