3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC502347-1G PC502347-5G
APOSPC502347-1GEA 325 EUR
APOSPC502347-1G APOSPC502347-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzonitrile
Formel: C₇HBrF₃N
Molecular Weight: 235,989 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30830098
CAS-Nummer: 485318-78-3