3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502351-1G PC502351-250MG PC502351-5G
APOSPC502351-1GEA 1220 EUR
APOSPC502351-1G APOSPC502351-250MG APOSPC502351-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide 95+%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₃Br₂F₃
Molecular Weight: 303,902 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12756732
CAS-Nummer: 1260903-09-0