3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502373-1G PC502373-250MG
APOSPC502373-1GEA 1760 EUR
APOSPC502373-1G APOSPC502373-250MG
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-iodo-4-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈FIO₂
Molecular Weight: 282.051 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30830103
CAS-Nummer: 2090747-09-2