4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502404-1G
PC502404-250MG
APOSPC502404-1GEA
226
EUR
APOSPC502404-1G
APOSPC502404-250MG
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid 95+%
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₄F₂O₃ Molecular Weight: 174.102 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185554 CAS-Nummer: 205533-31-9 |