3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502415-1G PC502415-250MG PC502415-5G
APOSPC502415-1GEA 493 EUR
APOSPC502415-1G APOSPC502415-250MG APOSPC502415-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol 95+%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molecular Weight: 241,005 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12756730
CAS-Nummer: 1260825-79-3