3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502416-1G PC502416-250MG PC502416-5G
APOSPC502416-1GEA 470 EUR
APOSPC502416-1G APOSPC502416-250MG APOSPC502416-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₂BrF₃O
Molecular Weight: 238.989 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12756731
CAS-Nummer: 1260903-08-9