3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502421-1G
PC502421-5G
APOSPC502421-1GEA
654
EUR
APOSPC502421-1G
APOSPC502421-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
3-Bromo-2,5,6-trifluoroaniline
Formel:
C₆H₃BrF₃N Molecular Weight: 225.994 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22627830 CAS-Nummer: 1269440-68-7 |