3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502476-1G PC502476-250MG
APOSPC502476-1GEA 371 EUR
APOSPC502476-1G APOSPC502476-250MG
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)styrene
Formel: C₉H₆F₄O
Molecular Weight: 206.137 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD30184382
CAS-Nummer: 2168352-66-5