3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502480-1G PC502480-250MG PC502480-5G
APOSPC502480-1GEA 58 EUR
APOSPC502480-1G APOSPC502480-250MG APOSPC502480-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₅O
Molecular Weight: 291.013 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31561161
CAS-Nummer: 2244076-54-6
UN: 3265
ADR: 8 III