3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502486-1G PC502486-250MG PC502486-5G
APOSPC502486-1GEA 0 EUR
APOSPC502486-1G APOSPC502486-250MG APOSPC502486-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28791014
CAS-Nummer: 1803789-95-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III