2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502513-1G PC502513-250MG PC502513-5G
APOSPC502513-1GEA 34.8 EUR
APOSPC502513-1G APOSPC502513-250MG APOSPC502513-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₃F₅O₂
Molecular Weight: 226,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28399110
CAS-Nummer: 1799439-11-4