2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502521-1G PC502521-250MG
APOSPC502521-1GEA 0 EUR
APOSPC502521-1G APOSPC502521-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₃F₅O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31561154
CAS-Nummer: 2244086-99-3