2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502526-1G PC502526-250MG PC502526-5G
APOSPC502526-1GEA 58 EUR
APOSPC502526-1G APOSPC502526-250MG APOSPC502526-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅NO
Molecular Weight: 223.1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22580791
CAS-Nummer: 1404194-78-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III