Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502587-1G PC502587-250MG
APOSPC502587-1GEA 536 EUR
APOSPC502587-1G APOSPC502587-250MG
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate 95%
Methyl 3-fluoro-5-iodobenzoate
Formel: C₈H₆FIO₂
Molecular Weight: 280,035 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18399306
CAS-Nummer: 1261478-09-4