Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC502590-1G
PC502590-5G
APOSPC502590-1GEA
69.6
EUR
APOSPC502590-1G
APOSPC502590-5G
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2-fluoro-4-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₉FO₃ Molecular Weight: 184,164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203758 CAS-Nummer: 128272-26-4 |