2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC502596-1G PC502596-5G
APOSPC502596-1GEA 125 EUR
APOSPC502596-1G APOSPC502596-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-6-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Molecular Weight: 166.109 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08063904
CAS-Nummer: 143306-27-8