Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502607-1G PC502607-5G
APOSPC502607-1GEA 168 EUR
APOSPC502607-1G APOSPC502607-5G
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Molecular Weight: 238,591 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203770
CAS-Nummer: 378231-19-7