Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC502652-1G PC502652-5G
APOSPC502652-1GEA 21.9 EUR
APOSPC502652-1G APOSPC502652-5G
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆F₃NO₄
Molecular Weight: 249.143 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06637356
CAS-Nummer: 22227-63-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable