Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC502657-1G PC502657-25G PC502657-5G
APOSPC502657-1GEA 118 EUR
APOSPC502657-1G APOSPC502657-25G APOSPC502657-5G
Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆F₃NO₄
Molecular Weight: 249,143 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698082
CAS-Nummer: 900254-47-9