4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC502660-1G
PC502660-250MG
PC502660-5G
APOSPC502660-1GEA
136
EUR
APOSPC502660-1G
APOSPC502660-250MG
APOSPC502660-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185770 CAS-Nummer: 101066-57-3 |