Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502673-1G PC502673-5G
APOSPC502673-1GEA 49.3 EUR
APOSPC502673-1G APOSPC502673-5G
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate 98%
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆ClFO₂
Molecular Weight: 188.583 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203787
CAS-Nummer: 773874-05-8