Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502675-1G PC502675-5G
APOSPC502675-1GEA 75.4 EUR
APOSPC502675-1G APOSPC502675-5G
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆ClFO₂
Molecular Weight: 188.583 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06204128
CAS-Nummer: 327056-75-7