2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC502684-1G PC502684-5G PC502684-10G
APOSPC502684-1GEA 60.9 EUR
APOSPC502684-1G APOSPC502684-5G APOSPC502684-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Molecular Weight: 269,015 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11856022
CAS-Nummer: 1114809-17-4