Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC502689-1G PC502689-5G
APOSPC502689-1GEA 40.6 EUR
APOSPC502689-1G APOSPC502689-5G
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₆BrF₃O₃
Molecular Weight: 299,041 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11110912
CAS-Nummer: 1131594-45-0