3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502704-1G PC502704-5G PC502704-10G
APOSPC502704-1GEA 94.4 EUR
APOSPC502704-1G APOSPC502704-5G APOSPC502704-10G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃BrF₃N
Molecular Weight: 250,015 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185387
CAS-Nummer: 1212021-55-0