2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502715-1G PC502715-250MG PC502715-100MG PC502715-5G
APOSPC502715-1GEA 290 EUR
APOSPC502715-1G APOSPC502715-250MG APOSPC502715-100MG APOSPC502715-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18393770
CAS-Nummer: 1261822-56-3