Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC50280-1G
PC50280-250MG
APOSPC50280-1GEA
618
EUR
APOSPC50280-1G
APOSPC50280-250MG
Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₇H₈F₂N₂O₂S Molecular Weight: 222,212 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD30471216 CAS-Nummer: 1631960-98-9 |