4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502889-1G PC502889-250MG
APOSPC502889-1GEA 609 EUR
APOSPC502889-1G APOSPC502889-250MG
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrFI
Molecular Weight: 314,921 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22491802
CAS-Nummer: 1823057-30-2
UN: 3265
ADR: 8,III