tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502892-1G PC502892-250MG
APOSPC502892-1GEA 111 EUR
APOSPC502892-1G APOSPC502892-250MG
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate
Formel: C₉H₁₆F₃NO₂S
Molecular Weight: 259,289 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31653054
CAS-Nummer: 2092899-89-1