4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Bromo-1-(fluoromethyl)-2-methylbenzene
PC502898-1G
PC502898-250MG
PC502898-5G
APOSPC502898-1GEA
318
EUR
APOSPC502898-1G
APOSPC502898-250MG
APOSPC502898-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride
Formel:
C₈H₈BrF Molecular Weight: 203.052 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22492378 CAS-Nummer: 1824142-81-5 UN: 3265 ADR: 8 III |