2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502905-1G PC502905-250MG
APOSPC502905-1GEA 609 EUR
APOSPC502905-1G APOSPC502905-250MG
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225,006 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31634839
CAS-Nummer: 2244087-21-4
UN: 3265
ADR: 8,III