3-(Trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC503004-1G PC503004-25G PC503004-5G
APOSPC503004-1GEA 87 EUR
APOSPC503004-1G APOSPC503004-25G APOSPC503004-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylisocyanate
3-(Trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₈H₄F₃NO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16877177
CAS-Nummer: 55225-86-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III