3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC503011-1G PC503011-25G PC503011-5G PC503011-100G
APOSPC503011-1GEA 87 EUR
APOSPC503011-1G APOSPC503011-25G APOSPC503011-5G APOSPC503011-100G
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
Formel: C₇H₃BrFNS
Molecular Weight: 232.073 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32200432
CAS-Nummer: 1861560-52-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III