2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Chloro-3-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC50314-25G
APOSPC50314-25GEA 186 EUR
APOSPC50314-25G
2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride 98%
2-Chloro-3-fluoro-hydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₆ClFN₂·ClH
Molecular Weight: 197,038 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18393091
CAS-Nummer: 1138036-54-0