2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50318-1G PC50318-250MG PC50318-5G
APOSPC50318-1GEA 790 EUR
APOSPC50318-1G APOSPC50318-250MG APOSPC50318-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
2-Bromo-5-chloro-4-fluorophenol
Formel: C₆H₃BrClFO
Molecular Weight: 225,443 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28734033
CAS-Nummer: 181288-96-0