4-Bromo-3-fluorostyrene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-3-fluorostyrene
PC50320-1G PC50320-250MG PC50320-5G
APOSPC50320-1GEA 516 EUR
APOSPC50320-1G APOSPC50320-250MG APOSPC50320-5G
4-Bromo-3-fluorostyrene 95%
4-Bromo-3-fluorostyrene
Formel: C₈H₆BrF
Molecular Weight: 201.036 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD24108136
CAS-Nummer: 916814-07-8