2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC50325-1G PC50325-250MG PC50325-5G
APOSPC50325-1GEA 137 EUR
APOSPC50325-1G APOSPC50325-250MG APOSPC50325-5G
2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Molecular Weight: 251,025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11167799
CAS-Nummer: 885068-76-8
UN: 3261
ADR: 8,III