N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50332-1G PC50332-250MG PC50332-5G
APOSPC50332-1GEA 480 EUR
APOSPC50332-1G APOSPC50332-250MG APOSPC50332-5G
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine 97%
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-bromobenzylamine
Formel: C₉H₉BrF₃N
Molecular Weight: 268.074 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09928975
CAS-Nummer: 728948-25-2