2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50346-1G PC50346-250MG PC50346-5G
APOSPC50346-1GEA 406 EUR
APOSPC50346-1G APOSPC50346-250MG APOSPC50346-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24108577
CAS-Nummer: 1519109-81-9