1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50362-1G
PC50362-250MG
APOSPC50362-1GEA
574
EUR
APOSPC50362-1G
APOSPC50362-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-nitrophenyl)propan-2-ol
Formel:
C₉H₅F₆NO₃ Molecular Weight: 289,131 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22123441 CAS-Nummer: 2402-65-5 |