2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50363-1G
PC50363-250MG
PC50363-5G
APOSPC50363-1GEA
37.7
EUR
APOSPC50363-1G
APOSPC50363-250MG
APOSPC50363-5G
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene 95%
2-Bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28740570 CAS-Nummer: 1807212-21-0 |