Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluorosulphonyltetrafluoroethyl trifluorovinyl ether
PC50374-1G
PC50374-5G
APOSPC50374-1GEA
109
EUR
APOSPC50374-1G
APOSPC50374-5G
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(3-oxapent-4-ene)sulphonyl fluoride
Formel:
C₄F₈O₃S Molecular Weight: 280.093 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24842690 CAS-Nummer: 29514-94-1 UN: 3265 ADR: 8 III |