2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50383-1G PC50383-250MG PC50383-5G
APOSPC50383-1GEA 342 EUR
APOSPC50383-1G APOSPC50383-250MG APOSPC50383-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Molecular Weight: 223.015 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28737913
CAS-Nummer: 1256081-83-0