1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-Bromoprop-1-yn-1-yl)-4-fluorobenzene
PC50403-1G
PC50403-250MG
PC50403-5G
APOSPC50403-1GEA
522
EUR
APOSPC50403-1G
APOSPC50403-250MG
APOSPC50403-5G
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene 98%
1-(3-Bromoprop-1-ynyl)-4-fluoro-benzene
Formel:
C₉H₆BrF Molecular Weight: 213,046 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD22482468 CAS-Nummer: 40274-29-1 |