6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Difluoro-6-chlorotoluene
PC50422-1G PC50422-250MG PC50422-5G
APOSPC50422-1GEA 290 EUR
APOSPC50422-1G APOSPC50422-250MG APOSPC50422-5G
6-Chloro-2,3-difluorotoluene 98%
6-Chloro-2,3-difluorotoluene
Formel: C₇H₅ClF₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12922582
CAS-Nummer: 1208077-23-9