1-Butoxy-3,5-difluorobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50423-1G
PC50423-250MG
PC50423-5G
APOSPC50423-1GEA
369
EUR
APOSPC50423-1G
APOSPC50423-250MG
APOSPC50423-5G
1-Butoxy-3,5-difluorobenzene 98%
1-Butoxy-3,5-difluorobenzene
Formel:
C₁₀H₁₂F₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13250188 CAS-Nummer: 123843-64-1 |