4-Chloro-2,6-difluorotoluene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Chloro-1,3-difluoro-2-methylbenzene
PC50431-10G PC50431-1G PC50431-5G PC50431-25G PC50431-100G
APOSPC50431-10GEA 574 EUR
APOSPC50431-10G APOSPC50431-1G APOSPC50431-5G APOSPC50431-25G APOSPC50431-100G
4-Chloro-2,6-difluorotoluene 98%
4-Chloro-2,6-difluorotoluene
Formel: C₇H₅ClF₂
Molecular Weight: 162.564 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12922628
CAS-Nummer: 1208076-23-6