4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50434-10G PC50434-1G PC50434-5G
APOSPC50434-10GEA 574 EUR
APOSPC50434-10G APOSPC50434-1G APOSPC50434-5G
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene 97%
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)bromobenzene
Formel: C₁₃H₈BrF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28142610
CAS-Nummer: 54846-20-7